Learn More
Oxyde de zirconium(IV), oxyde de calcium stabilisé, 99,4 % (pureté du métal, à l’exclusion du Hf), Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | ∼5000°C |
| Nom chimique ou matériau | Zirconium(IV) oxide |
| Point de fusion | ∼2700°C |
| Note relative au nom | Calcia stabilized |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 1 kg |
| Notes de pourcentage du dosage | (métaux à l’exception du Hf) |
| Merck Index | 14,10180 |
| Poids de la formule | 123.22 |
| Pourcentage de pureté | 99.4% |
| Afficher plus |