Learn More
Oxyde de zirconium(IV), ciment, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Zirconium(IV) oxide |
| Couleur | Marron |
| Forme physique | Liquide/pâte |
| Quantité | 250 g |
| Odeur | Odorless |
| Aspect | Light brown liquid/paste |