Learn More
Tert-butoxyde de zirconium(IV), 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7052114
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 11399198
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 042583.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2081-12-1
Formule moléculaire C16H40O4Zr
Poids moléculaire (g/mol) 387.72
Numéro MDL MFCD00075085
Clé InChI WRMYASGYMABHCC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme zirconium iv tert-butoxide, 2-methylpropan-2-ol; zirconium
CID PubChem 25203936
Nom IUPAC 2-méthylpropan-2-ol ; Zirconium
SMILES CC(C)(C)O.CC(C)(C)O.CC(C)(C)O.CC(C)(C)O.[Zr]
Spécification
Nom chimique ou matériau Zirconium (IV) tert-butoxide
Couleur Jaune
Densité 0.985 g/mL
Point d’ébullition 90°C (5 mmHg)
Point d’éclair 85°C (185°F)
Formule linéaire Zr[OC(CH3)3]4
Quantité 1 g
Beilstein 3681870
Sensibilité Light and moisture sensitive
Poids de la formule 383.68
Pourcentage de pureté ≥97%
Forme physique Liquide