Learn More
Nitrure de zirconium, 99,5 % (pureté du métal, à l’exclusion de Hf), Hf > 3 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11326508
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11326508 25 g 25g
11336508 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11326508 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 012138.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Zirconium nitride is used in cermets, refractories, and laboratory crucibles. It also used for coating medical devices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25658-42-8
Formule moléculaire NZr
Poids moléculaire (g/mol) 105.23
Numéro MDL MFCD00049642
Clé InChI ZVWKZXLXHLZXLS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme zirconium nitride, zirconium nitride zrn, zirconium nitride,-325 mesh, zirconium nitride trace metals basis excluding hf 25g, zirconium nitride, powder, pore size 1-2 mum trace metals basis
CID PubChem 94359
Nom IUPAC Azanylidynezirconium
SMILES N#[Zr]
Spécification
Nom chimique ou matériau Zirconium nitride
Point de fusion 2980°C
Forme physique Poudre maillée de -325
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 99.5% (metals basis excluding Hf)
Informations sur la solubilité Soluble in hydrofluoric acid. Insoluble in water.
Poids de la formule 105.23
Densité 7.09 g/mL