Learn More
RETSCH Bols de broyage comfort en oxyde de zirconium
Code produit. 10380722 Tous les produits Retsch Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 mL
250 ml
500 mL
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10380722
Marque: RETSCH 01.462.0187
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Utilisez ces bols de broyage avec les broyeurs à billes Retsch™. Les bols de broyage comfort en oxyde de zirconium Retsch™ sont dotés d’un joint torique pour un fonctionnement en toute sécurité.
  • Disponible en plusieurs tailles
  • Couvercles d’aération en option
  • Dispositifs de fermeture de sécurité étanches
Spécification
Type de produit Cuve de broyage Comfort
Capacité (métrique) 125 mL
À utiliser avec (équipement) Pour PM 100, PM 200, PM 400 et S 100
Matériau Oxyde de zirconium