Learn More
RETSCH Kits pour broyage d’oxyde de zirconium
Code produit. 10740093 Tous les produits Retsch Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 mL
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10740093
Marque: RETSCH 01.462.0192
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçu pour un broyage extrêmement rapide, sans perte et reproductible de matériaux mi-durs, friables et fibreux en fonction d’une finesse analytique. Les kits pour broyage en oxyde de zirconium Retsch™ conviennent parfaitement dans le secteur des matériaux de construction (ciment), en géologie, en minéralogie, en métallurgie et dans les centrales électriques.
  • Pour une utilisation avec les vibro-broyeurs à disques RS 100 et RS 200
Spécification
Type de produit Kit de broyage
Capacité (métrique) 100 mL
À utiliser avec (équipement) Pour RS200
Matériau Oxyde de zirconium