Learn More
RETSCH Kits pour broyage d’oxyde de zirconium
Tous les produits Retsch Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 mL
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Pour une utilisation avec les vibro-broyeurs à disques RS 100 et RS 200
Spécification
Spécification
| Type de produit | Kit de broyage |
| Capacité (métrique) | 100 mL |
| À utiliser avec (équipement) | Pour RS200 |
| Matériau | Oxyde de zirconium |