Learn More
Oxyde de zirconium, précurseur polymérique, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11345587
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11345587 100 g 100g
11335587 25 g 25g
11325587 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11345587 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042766.22
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
Préparation de films d’oxyde de zirconium, de l’électrolyte solide
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1314-23-4
Formule moléculaire O2Zr
Poids moléculaire (g/mol) 123.22
Numéro MDL MFCD00011310 MFCD01868884
Clé InChI MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
CID PubChem 62395
Nom IUPAC dioxozirconium
SMILES O=[Zr]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Zirconium oxide
Note relative au nom Polymeric precursor
Couleur Jaune à marron
Forme physique Liquide visqueux
Quantité 100 g
Numéro UN UN1993
Informations sur la solubilité Soluble in alcohols
Odeur Alcohol-like
Sensibilité Moisture sensitive