Learn More
Solution de zirconium pour ICP, 1 g/l, matrice HNO3/HF, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Code produit 12906244 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
250mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
12906244 100 mL 100mL
12916244 250 mL 250mL
12926244 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12906244 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S 170 100
 Article restreint
Expédition estimée: 14-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tous nos matériaux de référence certifiés et nos réactifs sont produits sous une norme de qualité supérieure. ISO Système de management de la qualité ISO 9001, également accrédité selon la norme ISO/IEC 17025 et accrédité selon la norme ISO/IEC 9001 ISO Guide 34.
Spécification
La solution contient HNO3
Concentration 1 g/L
Quantité 100 mL