Learn More
Solution de zirconium pour ICP/MS 10 mg/l dans une matrice HNO3/HF, Fisher chemical™
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Zirconium |
| Conditionnement | Flacon |
| Concentration | 10 mg/L |
| Solvent or Matrix | Acide nitrique/fluorure d’hydrogène trace |
| Quantité | 100 mL |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Single-element Standard Solution for ICP. (ICP & ICP-MS). Zirconium (Zr) 10mg/l in HNO3 2%,HF 0.5%
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H311-Toxique par contact cutané.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P330-Rincer la bouche.
- P361+P364-Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .