Learn More
Solution étalon de zirconium, pour AAS, 1 mg/ml Zr dans 5 % de HF, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Zirconium standard solution |
| Note relative au nom | 1 mg/ml Zr in 5% HF |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| CAS | 7440-67-7, 7664-39-3, 7732-18-5 |
| Forme physique | Liquide |
| Formule moléculaire | Zr |
| Concentration | 990 to 1010 μg/mL of Zr(4+) in 5% HF |
| Numéro MDL | MFCD00011303 MFCD00148878 |
| Couleur | Incolore |
| Clé InChI | QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Zirconium standard solution, 1 mg/ml Zr in 5% HF
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H310-Mortel par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.