Learn More
Nitrate de zirconyl(IV) hydraté, 99,5 %, contient jusqu’à 4 % de Hf, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Zirconyl(IV) nitrate hydrate |
| Note relative au nom | 99.5% |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Poudre et/ou morceaux |
| Quantité | 100 g |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.50% |
| Formule linéaire | ZrO(NO3)2·xH2O |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol |
| Poids de la formule | 231.23 |
| Pourcentage de pureté | 99.5% |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Zirconyl(IV) nitrate hydrate
- Dangers
- Matière solide oxydante Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.