Learn More
RETSCH Broyeur ultra-centrifuge modèle ZM 200
Tous les produits Retsch Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
515 x 410 x 365 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Réduction délicate et très rapide de la taille par pré-broyage fin en un seul cycle
- Entraînement avec convertisseur de fréquence et moteur triphasé parfaitement adaptés
- Réglage confortable des paramètres grâce à l’affichage et au fonctionnement ergonomique à 1 bouton
- Gamme étendue d’accessoires d’une grande diversité, y compris de systèmes d’alimentation, de rotors et de tamis
- Large plage de vitesses
- Système de cassettes breveté pour une récupération maximale des échantillons et un nettoyage facile
- Inserts pour broyage et pour tamis facilement échangeables
- Finesse finale définie grâce à des tamis à anneau, avec des tailles d’ouverture de 0,08 mm à 10 mm
- Boîtier de sécurité confortable avec fermeture automatique du couvercle
- Compartiment moteur et électronique protégés contre la pénétration de poussière et de matières
- Idéal pour le broyage fin, afin de préparer des échantillons de charbon actif, tissus animaux, bentonite, os, céréales, produits chimiques, charbon, grains de café, coke, collagène, maïs, de fruits et légumes séchés, larves séchées, médicaments, composants électroniques, épices et paille, etc.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Broyeur ultra centrifuge |
| Certifications/Conformité | Certification CE |
| Dimensions (L x l x H) | 515 x 410 x 365 mm |
| À utiliser avec (application) | Pour un broyage fin |
| Hauteur (métrique) | 365 mm |
| Hertz | 50/60 Hz |
| Longueur (métrique) | 515 mm |
| Modèle | ZM 200 |
| Watts | 1300 W |
| Largeur (métrique) | 410 mm |