Learn More
Novus Biologicals™ ZNF342 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Code produit 18590661 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0,1 ml
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18590661 0,1 ml 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18590661 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur H00162979T01
 Article restreint
Expédition estimée: 14-08-2026
Spécification
Quantité 0,1 ml
Contenu et stockage Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Cible ZNF342
Synonyme MRX89MGC8941, zinc finger protein 41
Symbole de gène(s) ZNF296