Learn More
Novus Biologicals™ ZNF559 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Tous les produits Bio Techne ProduitsSpecifications
Specifications
| Quantité | 0,1 ml |
| Contenu et stockage | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Cible | ZNF559 |
| Synonyme | MGC13105, NBLA00121, putative protein product of Nbla00121, zinc finger protein 559 |
| Symbole de gène(s) | ZNF559 |