Learn More
Abnova™ ZNF587 Recombinant Protein
Code produit. 16106173
Click to view available options
Quantité:
10 μg
25 μg
Conditionnement:
10µg
25µg
Code produit. 16106173
Marque: Abnova™ H00084914P01.10ug
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Especificaciones
Numéro d’adhésion AAH17219
À utiliser avec (application) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formule 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Identification génétique (Entrez) 84914
Poids moléculaire 39.16
Nom ZNF587 (Human) Recombinant Protein (P01)
Plage de pH 8
Méthode de préparation In vitro wheat germ expression system
Méthode de purification Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Test du contrôle qualité 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Quantité 10 μg
Source Wheat Germ (in vitro)
Immunogène MAVSSQQGEIMESRIFFQGSHAHFPTCMNVDTAATVLAVNVNLASNHCSQGNVPIRRRLSGTLILTGRWDILRDPEAGCHLLNFPEGCLESVSSHSELFFLLWLTKNMEPHKVHCNSFIFVK
Conditions de stockage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias de gène FLJ14710/FLJ20813/ZF6
Nom usuel ZNF587
Symbole de gène(s) ZNF587
Réactivité croisée Human
Espèces Wheat Germ (in vitro)
Recombinant Recombinant
Marqueur de protéine GST
Forme Solution
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado