Learn More
Novus Biologicals™ ZNF599 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Code produit 18590892 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0,1 ml
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18590892 0,1 ml 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18590892 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur H00148103T01
 Article restreint
Expédition estimée: 04-09-2026
Spécification
Quantité 0,1 ml
Contenu et stockage Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Cible ZNF599
Synonyme FLJ30663, FLJ50920, zinc finger protein 599
Symbole de gène(s) ZNF599