Learn More
Beskrivelse
The ZNF652 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
Tekniske data
Tekniske data
| Lignée cellulaire | The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC215316 and based on accession number NP_1138837. The protein contains a C-terminal DDK tag. |
| Quantité | 0,1 mg |
| Tampon de stockage | RIPA buffer |
| Pureté | Protein |
| Spécificité du test | Homo sapiens ZNF652, mRNA. |
| Contenu et stockage | -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Gamme de produits | Novus |
| Protein State | Native |
| À utiliser avec (application) | Western Blot |
Usage exclusivement réservé à la recherche
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?