Learn More
Zolantidine dimaleate, Tocris Bioscience™
Catalog Number 18015252
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
104076-39-3
C30H39N3O9S
617.71
MFCD01862676
LUWINHZYJPMGDV-UHFFFAOYSA-N
N-[3-[3-(1-Piperidinylmethyl)phenoxy]propyl]-2-benzothiazolamine dimaleate
77519075
N-(3-{3-[(piperidin-1-yl)methyl]phenoxy}propyl)-1,3-benzothiazol-2-amine; bis(formic acid); bis(prop-2-enoic acid)
OC=O.OC=O.OC(=O)C=C.OC(=O)C=C.C(CNC1=NC2=CC=CC=C2S1)COC1=CC=CC(CN2CCCCC2)=C1
104076-39-3
C30H39N3O9S
617.71
MFCD01862676
LUWINHZYJPMGDV-UHFFFAOYSA-N
N-[3-[3-(1-Piperidinylmethyl)phenoxy]propyl]-2-benzothiazolamine dimaleate
77519075
N-(3-{3-[(piperidin-1-yl)methyl]phenoxy}propyl)-1,3-benzothiazol-2-amine; bis(formic acid); bis(prop-2-enoic acid)
OC=O.OC=O.OC(=O)C=C.OC(=O)C=C.C(CNC1=NC2=CC=CC=C2S1)COC1=CC=CC(CN2CCCCC2)=C1
Potent, centrally active H2 antagonist
A potent, selective and brain penetrating H2 receptor antagonist.
Nom chimique ou matériau Zolantidine dimaleate
Quantité 10 mg
Poids de la formule 613.68
Pourcentage de pureté >98%