Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Zolder
Code produit 15998641
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
39
41
43
44
45
46
47
48
Conditionnement:
1 paire
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15998641 41 1 paire
15988641 39 1 paire
15908651 43 1 paire
15918651 44 1 paire
15928651 45 1 paire
15938651 46 1 paire
15948651 47 1 paire
15958651 48 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 15998641 Fournisseur Emma Safety Footwear Code fournisseur MM50884641
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    180.04€
    104.32€ / 1 paires
    Économisez 75.72€
    42% de réduction
Expédition estimée: 18-03-2027
Partie supérieure en nubuck huilé étanche avec embout de protection interne en acier et une adhérence collante exceptionnelle, même sur des surfaces humides et graisseuses.
  • Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle adaptée aux travaux en zones humides
  • GripForce™ Duo / HRO
  • Nubuck huilé
  • Semelle extérieure résistante à la chaleur
Spécification
Certifications/Conformité EN ISO 20345:2011
Couleur Marron
Conception Zolder
Matériau de revêtement Cuir Nappa pleine fleur / cuir divisé
Matériau Nubuck huilé
Dimensions 41