Learn More
Acide zolédronique monohydraté, Mikromol™
Code produit 17943576
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17943576 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17943576 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1453.000250
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide zolédronique monohydraté
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Zoledronic Acid Monohydrate
CAS 165800-06-6
Noms d’analytes ou de composants Zoledronic Acid Monohydrate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C5 H10 N2 O7 P2 . H2 O
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Zoledronic Acid Monohydrate, P,P'-[1-Hydroxy-2-(1H-imidazol-1-yl)ethylidene]bisphosphonic acid hydrate (1:1), [1-Hydroxy-2-(1H-imidazol-1-yl)ethylidene]bisphosphonic acid monohydrate, Zoledronic acid hydrate, Zoledronic acid monohydrate
Formule InChI InChI=1S/C5H10N2O7P2.H2O/c8-5(15(9,10)11,16(12,13)14)3-7-2-1-6-4-7;/h1-2,4,8H,3H2,(H2,9,10,11)(H2,12,13,14);1H2
SMILES O.OC(Cn1ccnc1)(P(=O)(O)O)P(=O)(O)O
Nom IUPAC (1-hydroxy-2-imidazol-1-yl-1-phosphonoéthyl)acide phosphonique ;hydraté
Poids moléculaire (g/mol) 290.1
Quantité 250 mg
Poids de la formule 290,0069 g/mol