Learn More
Zolmitriptan, LoGiCal
Code produit 30460391
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30460391 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30460391 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0298.00
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Zolmitriptan
CAS 139264-17-8
Noms d’analytes ou de composants Zolmitriptan
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C16 H21 N3 O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Zolmitriptan, (4S)-4-[[3-[2-Dimethylamino)ethyl]-1H-indol-5-yl]methyl]oxazolidin-2-one, (S)-4-[[3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-1H-indol-5-yl]methyl]-2-oxazolidinone, 311C90, Asco Top, BW 311C90, Xolnox, Zipton, Zomig, Zominat
Formule InChI InChI=1S/C16H21N3O2/c1-19(2)6-5-12-9-17-15-4-3-11(8-14(12)15)7-13-10-21-16(20)18-13/h3-4,8-9,13,17H,5-7,10H2,1-2H3,(H,18,20)/t13-/m0/s1
Type de solution Neat
SMILES CN(C)CCc1c[nH]c2ccc(C[C@H]3COC(=O)N3)cc12
Nom IUPAC (4S)-4-[[3-[2-(diméthylamino)éthyl]-1H-indol-5-yl]méthyl]-1,3-oxazolidin-2-one
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 287.36
Quantité 10 mg
Poids de la formule 287.1634 g/mol