Learn More
Zolmitriptan, Mikromol™
Code produit 17901786
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17901786 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17901786 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0298.000250
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Zolmitriptan
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Zolmitriptan
CAS 139264-17-8
Noms d’analytes ou de composants Zolmitriptan
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C16 H21 N3 O2
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Zolmitriptan, (4S)-4-[[3-[2-Dimethylamino)ethyl]-1H-indol-5-yl]methyl]oxazolidin-2-one, (S)-4-[[3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-1H-indol-5-yl]methyl]-2-oxazolidinone, 311C90, Asco Top, BW 311C90, Xolnox, Zipton, Zomig, Zominat
Formule InChI InChI=1S/C16H21N3O2/c1-19(2)6-5-12-9-17-15-4-3-11(8-14(12)15)7-13-10-21-16(20)18-13/h3-4,8-9,13,17H,5-7,10H2,1-2H3,(H,18,20)/t13-/m0/s1
SMILES CN(C)CCc1c[nH]c2ccc(C[C@H]3COC(=O)N3)cc12
Nom IUPAC (4S)-4-[[3-[2-(diméthylamino)éthyl]-1H-indol-5-yl]méthyl]-1,3-oxazolide-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 287.36
Quantité 250 mg
Poids de la formule 287,1634 g/mol