Learn More
Buerkle™ Échantillonneur Zone Sampler Spiralus
Code produit. 10532138 Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
770 ml
1 100 ml
Longueur (métrique):
145 cm
200 cm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10532138
Marque: Buerkle™ 53180145
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
L’échantillonneur Buerkle™ Zone Sampler Spiralus fournit un excellent échantillon toutes couches.
  • Échantillon représentatif des couches du récipient.
  • aluminium, anodisé
  • Embout PA
  • Faible poids
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Échantillonneur Zone Sampler Spiralus
Matériau Aluminium anodisé, PA
Comprend 8 ouvertures
Capacité (impériale) 26 oz.
Capacité (métrique) 770 ml
À utiliser avec (application) Échantillonnage de marchandises en vrac à gros grain, de semences et de granulés à des endroits tels que les tas de terre, les entrepôts, les camions, les wagons de marchandises ferroviaires
Diamètre (métrique) externe 38 mm
Longueur (métrique) 145 cm