Learn More
Zonisamide, Mikromol™
Code produit 17980456
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17980456 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17980456 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1379.00
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Zonisamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Zonisamide
CAS 68291-97-4
Noms d’analytes ou de composants Zonisamide
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C8 H8 N2 O3 S
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Zonisamide, 1,2-Benzisoxazole-3-methanesulfonamide, (1,2-Benzisoxazol-3-yl)methanesulfonamide, 3-(Sulfamoylmethyl)-1,2-benzisoxazole, AD 810, AD 810 (sulfonamide), Aleviatin, CI 912, Exceglan, Excegram, Excegran, PD 110843, Zonegran
Formule InChI InChI=1S/C8H8N2O3S/c9-14(11,12)5-7-6-3-1-2-4-8(6)13-10-7/h1-4H,5H2,(H2,9,11,12)
SMILES NS(=O)(=O)Cc1noc2ccccc12
Nom IUPAC 1,2-benzoxazol-3-ylméthylsulfonamide
Poids moléculaire (g/mol) 212.23
Quantité 100 mg
Poids de la formule 212,0256 g/mol