Learn More
Invitrogen™ ZOOM™ IPGRunner™ Cassette
Description
Includes
Mèches d’électrodes et film de scellage.
La cassette ZOOM IPGRunner offre un moyen pratique de réhydrater des bandes ZOOM de 7,0 cm et d’effectuer une focalisation isoélectrique de bandelettes ZOOM jusqu’à six 7,0 cm (bandelettes IPG) sans nécessiter d’appareils distincts pour la réhydratation et la focalisation isoélectrique.
Électrophorèse sur gel 2D, focalisation isoélectrique, électrophorèse de protéines sur gel, fractionnement d’échantillons de protéines, préparation d’échantillons de protéines et purification de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | • Cassettes Zoom IPGRunner (10) • Ruban adhésif (22) • Mèches d’électrodes (22) |
| À utiliser avec (équipement) | Système ZOOM™ IPGRunner™ |
| Gamme de produits | IPGRunner, ZOOM |
| Quantité | 10 cassette(s) |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.