Learn More
Zoxazolamine, LoGiCal
Code produit 30461001
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30461001 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30461001 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR3325.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Zoxazolamine
CAS 61-80-3
Noms d’analytes ou de composants Zoxazolamine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C7 H5 Cl N2 O
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 2-Benzoxazolamine, 5-chloro-, Benzoxazole, 2-amino-5-chloro- (6CI,8CI), 2-Amino-5-chlorobenzoxazole, 5-Chloro-1,3-benzoxazol-2-amine, 5-Chloro-2-aminobenzoxazole, 5-Chlorobenzo[d]oxazol-2-amine, 5-Chlorobenzoxazol-2-amine, 5-Chlorobenzoxazol-2-ylamine, Deflexol, Flexilon, Flexin, McN-485, NSC 24995, Zoxamin, Zoxazolamine, Zoxine
Formule InChI InChI=1S/C7H5ClN2O/c8-4-1-2-6-5(3-4)10-7(9)11-6/h1-3H,(H2,9,10)
Type de solution Purs, non dilués
SMILES Nc1oc2ccc(Cl)cc2n1
Nom IUPAC 5-chloro-1,3-benzoxazol-2-amine
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 168.58
Quantité 10 mg
Poids de la formule 168,009 g/mol