Learn More
Chlorhydrate de zuclopenthixol, LoGiCal
Code produit 30459665
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30459665 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30459665 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0827.00
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Zuclopenthixol Hydrochloride
CAS 58045-23-1
Noms d’analytes ou de composants Zuclopenthixol Hydrochloride
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C22 H25 Cl N2 O S . 2 Cl H
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 1-Piperazineethanol, 4-[(3Z)-3-(2-chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)propyl]-, hydrochloride (1:2)1-Piperazineethanol, 4-[(3Z)-3-(2-chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)propyl]-, dihydrochloride (9CI), 1-Piperazineethanol, 4-[3-(2-chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)propyl]-, dihydrochloride, (Z)-, 9H-Thioxanthene, 1-piperazineethanol deriv., cis-Clopenthixol hydrochloride, Zuclopenthixol Hydrochloride, Zuclopenthixol Decanoate Imp. C (EP), Buspirone Imp. G (EP), Buspirone USP Related Compound G, Buspirone USP RC G, Zuclopenthixol Decanoate Impurity C as Dihydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C22H25ClN2OS.2ClH/c23-17-7-8-22-20(16-17)18(19-4-1-2-6-21(19)27-22)5-3-9-24-10-12-25(13-11-24)14-15-26;;/h1-2,4-8,16,26H,3,9-15H2;2*1H/b18-5-;;
Type de solution Neat
SMILES Cl.Cl.OCCN1CCN(CC\C=C/2\c3ccccc3Sc4ccc(Cl)cc24)CC1
Nom IUPAC 2-[4-[(3Z)-3-(2-chlorothioxanthén-9-ylidène)propyl]pipérazin-1-yl]éthanol;dichlorhydrate
Industry Type Food Testing
Poids moléculaire (g/mol) 473.89
Quantité 10 mg
Poids de la formule 472.091 g/mol