Learn More
Novus Biologicals™ Zymosan, TLR2 Ligand
Code produit 18779873 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 mg
Conditionnement:
200mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18779873 200 mg 200mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27950
Code produit 18779873 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur NBP226233
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    304.00€
    286.65€ / 200mg
    Économisez 17.35€
    5% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 14-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27950
Applications: Functional, In vitro assay, In vivo assay, Ligand Activation
Buffer: The Zymosan suspension solution is insoluble and remains opaque. Resuspend the solution by vortexing right before use. Dilution: Functional, In vitro assay, Ligand Activation Reconstitute with 50mg Zymosan with 1ml ethanol in a sterilized non-pyrogenic vial by vortexing to a final concentration of 50mg/ml. When diluting further, use sterilized endotoxin-free water or PBS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
Quantité 200 mg
À utiliser avec (application) This product is useful for activation of Toll-like Receptor 2 (TLR2). Stimulation of TLR2 has been reported with 1 to 10μL. Note: TLR2 activation at this range of concentrations of Zymosan has also been observed in our product validation tests. Use in In vivo assay and functional inhibition reported in scientific literature (PMID 25846753). Use in ligand activation reported in scientific literature (PMID 25957979). Use in in vitro reported in scientific literature (PMID 27351455).
Cible Zymosan, TLR2 Ligand
Espèces Human