accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOHNN

CAS RN 103041-38-9

IUPAC Nor: ethyl 3-[(pyridin-2-yl)amino]propanoate
Synonymes: ethyl 3-(pyridin-2-ylamino)propanoate
Poids moléculaire (g/mol): 194.23
Formule moléculaire: C10H14N2O2
InChi Key: UITNIDFEANEWPC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(=O)CCNC1=CC=CC=N1
Quantité 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (5)
  • (3)
  • (5)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)