man

Test

CAS RN 110407-59-5

FClBr

CAS RN 110407-59-5

IUPAC Name: 1-bromo-2-chloro-4-fluorobenzene
Synonymes: 1-bromo-2-chloro-4-fluorobenzene
Poids moléculaire (g/mol): 209.44
Formule moléculaire: C6H3BrClF
InChi Key: LEFQPBAWVJEIJS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC1=CC(Cl)=C(Br)C=C1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats