accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 137-88-2

HClClCH3NNCH3NH2N

CAS RN 137-88-2

IUPAC Nor: hydrogen 1-[(4-amino-2-propylpyrimidin-5-yl)methyl]-2-methylpyridin-1-ium dichloride
Synonymes: amprolium
Poids moléculaire (g/mol): 315.24
Formule moléculaire: C14H20Cl2N4
InChi Key: PJBQYZZKGNOKNJ-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [H+].[Cl-].[Cl-].CCCC1=NC=C(C[N+]2=CC=CC=C2C)C(N)=N1
Forme physique 
  • (2)
  • (1)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Industry Type 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats