accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 147526-32-7

CaOH(R)(S)OHNFOOOH(R)(S)OHNFOO(E)(E)

CAS RN 147526-32-7

IUPAC Nor: calcium bis((3R,5S,6E)-7-[2-cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)quinolin-3-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-enoate)
Synonymes: calcium bis((3R,5S,6E)-7-[2-cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)quinolin-3-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-enoate)
Poids moléculaire (g/mol): 881
Formule moléculaire: C50H46CaF2N2O8
InChi Key: RHGYHLPFVJEAOC-FFNUKLMVSA-L
SMILES: [Ca++].O[C@H](C[C@H](O)\C=C\C1=C(N=C2C=CC=CC2=C1C1=CC=C(F)C=C1)C1CC1)CC([O-])=O.O[C@H](C[C@H](O)\C=C\C1=C(N=C2C=CC=CC2=C1C1=CC=C(F)C=C1)C1CC1)CC([O-])=O
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (3)
  • (4)
  • (1)
Pourcentage de pureté 
  • (3)
  • (3)
Quantité 
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
Qualité 
  • (3)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats