accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 23981-80-8

CH3OCH3OHO

CAS RN 23981-80-8

IUPAC Nor: 2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoic acid
Synonymes: naprosyn
Poids moléculaire (g/mol): 230.26
Formule moléculaire: C14H14O3
InChi Key: CMWTZPSULFXXJA-UHFFFAOYNA-N
SMILES: COC1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C(C)C(O)=O
Certifications/Conformité 
  • (2)
  • (1)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Industry Type 
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats