CAS RN 501921-61-5
CAS RN 501921-61-5
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
résultats
1
Entasobulin, MedChemExpress
MedChemExpress Entasobulin is a β-tubulin polymerization inhibitor with potential anticancer activity.