accessibility menu, dialog, popup

UserName

OOFFFF

CAS RN 582-65-0

IUPAC Nor: 4,4,4-trifluoro-1-(4-fluorophenyl)butane-1,3-dione
Synonymes: 4,4,4-trifluoro-1-(4-fluorophenyl)butane-1,3-dione
Poids moléculaire (g/mol): 234.15
Formule moléculaire: C10H6F4O2
InChi Key: KEZLARPKXOHKJS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC1=CC=C(C=C1)C(=O)CC(=O)C(F)(F)F
Quantité 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats