accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 6155-57-3

H2OH2ONaOSNOO

CAS RN 6155-57-3

IUPAC Nor: sodium 1,3-dioxo-3H-1λ⁶,2-benzothiazol-1-olate dihydrate
Synonymes: sodium 1,3-dioxo-1λ⁶,2-benzothiazol-1-olate dihydrate
Poids moléculaire (g/mol): 241.19
Formule moléculaire: C7H8NNaO5S
InChi Key: NAUHOSQQKJTUAX-UHFFFAOYSA-M
SMILES: O.O.[Na+].[O-]S1(=O)=NC(=O)C2=CC=CC=C12
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (3)
  • (1)
Quantité 
  • (2)
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats