accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 93413-90-2

CAS RN 93413-90-2

IUPAC Nor:
Synonymes:
Poids moléculaire (g/mol):
Formule moléculaire:
InChi Key:
SMILES:
Certifications/Conformité 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Industry Type 
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats