accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 693803-17-7

BOOHHOOH

CAS RN 693803-17-7

IUPAC Nor: 3-[3-(dihydroxyboranyl)phenyl]propanoic acid
Synonymes: 3-[3-(dihydroxyboranyl)phenyl]propanoic acid
Poids moléculaire (g/mol): 193.99
Formule moléculaire: C9H11BO4
InChi Key: JJBQHOJBARDWRZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OB(O)C1=CC(CCC(O)=O)=CC=C1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats