Learn More
Acide 3-(2-carboxyéthyl)benzèneboronique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-(2-Carboxyethyl)benzeneboronic acid |
| Point de fusion | 166°C to 169°C |
| Quantité | 250 mg |
| Poids de la formule | 193.99 |
| Pourcentage de pureté | 96% |