Offre A&D
Exclusif pour les clients des nouveaux laboratoires en démarrage
Offre unique
Économisez 15 % sur les balances analytiques d'A&D Weighing.
A&D Weighing Balance analytique à étalonnage interne Galaxy HR
Une balance conviviale adaptée à tous les budgets, grâce à sa technologie de pesage brevetée C-SHS offrant un rapport performances/prix supérieur et sa conception compacte et légère, qui font de ce modèle l'une des plus petites balances d'analyse destinées aux espaces réduits.
- Construction robuste, protection renforcée contre la poussière et l'humidité
- Étalonnage interne par simple pression sur un bouton (HR-AZ)
- Fonction amortisseur
- Fonction de mise sous/hors tension automatique
- Format d'encombrement B5 pour une utilisation dans les espaces exigus
- Écran LCD rétroéclairé pour une lecture facile des résultats de pesée
- Fonction de calcul statistique SCF
- Interface standard RS-232C
- Capteur rapide SHS compact, temps de réponse d'environ 2 secondes
- Interface Quick-USB, aucune installation de pilote requise (en option)
- Interface LAN Ethernet avec logiciel WinCT-Plus (en option)
- Grand paravent aisément amovible
- Bloc batterie rechargeable NiMH intégré (en option)
Remplissez le formulaire pour bénéficier de l'offre et recevoir le code promotionnel.
Informations sur l'étalonnage interne de la balance analytique A&D Weighing HR que vous pouvez sélectionner
Numéro de catalogue 16671182
Capacité : 102 g, Modèle : HR-100AZ
Numéro de catalogue 16621192
Capacité : 252 g, Modèle : HR-250AZ