Offre Thermo Scientific GENESYS
Exclusivité pour les clients de New Lab Start-Up
Offre unique : Économisez 25% sur votre spectrophotomètre Genesys
Valable jusqu'au 31 décembre 2024.
Thermo Scientific™ GENESYS™ 50 Spectrophotomètre UV-Vis
Numéro de catalogue 16604932
Le GENESYS 50 est un spectrophotomètre UV-Vis à double faisceau dans une configuration à cellule unique qui répond à toutes les spécifications pour les applications critiques de contrôle de la qualité et les mesures chimiques précises.
Effectuez des mesures de routine pour le contrôle qualité ou l'enseignement en classe de chimie avec le robuste spectrophotomètre UV-Visible Thermo Scientific™ GENESYS™ 50. Proposés dans une configuration à cellule unique, ces instruments sont conçus avec une surface inclinée pour évacuer les déversements et un compartiment d'échantillonnage lavable pour faciliter le nettoyage. Une interface à écran tactile de 7 pouces, un logiciel de contrôle local (aucun PC n'est nécessaire) et une mise en réseau Wi-Fi en option font du spectrophotomètre UV-Vis GENESYS 50 le choix idéal pour les besoins d'échantillonnage quotidiens.
Commandez maintenantThermo Scientific™ GENESYS™ 150 Spectrophotomètre UV-Vis
Numéro de catalogue 16614932
Le spectrophotomètre UV-Vis GENESYS 150 offre une automatisation pour les options à haut débit et une résistance à la lumière ambiante, permettant un fonctionnement avec couvercle pour une rapidité et une commodité accrues.
Une gamme complète d'accessoires, y compris des changeurs de cellules automatisés et des supports de cellules, des siphons et des sondes à fibre optique, est conçue pour simplifier l'échantillonnage et permettre des mesures à haut débit et le contrôle de la température. Résolution des données de 0,2 nm à 5 nm.
Commandez maitenantRemplissez le formulaire ci-dessous pour recevoir un code promotionnel et bénéficier de cette offre.