UserName
Filter Units
Unités de filtration
Notre gamme d’unités de filtration est utilisée pour soutenir la préparation d’échantillons stériles, la clarification des milieux et la filtration sous vide. Une variété d’options haute performance est disponible auprès de Thermo Scientific, Corning, Fisherbrand, Sartorius, Merck et Duran.
Unités de filtration stériles jetables Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ avec membranes PES, CN, SFCA ou nylon
Augmentez l’efficacité de la filtration. Les membranes PES et la conception exclusive Rapid-Flow offrent des débits rapides et un haut rendement tout en protégeant contre la contamination des cultures cellulaires.
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ Sterile Disposable Filter Units with PES, CN, SFCA or Nylon Membranes
Unités de filtration jetables PES Fisherbrand™
Améliorez la protection des échantillons de culture cellulaire avec les unités de filtration sous vide stériles jetables Fisherbrand équipées de membranes PES. Les membranes en polyéthersulfone (PES) présentent de faibles niveaux d’extractibles et une faible liaison aux protéines pour une utilisation dans la filtration stérile et la clarification des milieux de culture cellulaire et du sérum.
    Fisherbrand™ Disposable PES Filter Units
    Système de bouteille de filtration sous vide / stockage Corning™ 500 mL
    Les systèmes de filtration sous vide utilisent un système de support de membrane filtrante carré qui augmente les vitesses de filtration, avec des entonnoirs imprimés permettant d’identifier le type de membrane et le numéro de produit. Le système se compose d’un entonnoir filtrant en polystyrène relié par une bague d’adaptation à une bouteille de stockage amovible en polystyrène avec un bouchon stérile séparé en polyéthylène.
    Corning™ 500 mL Vacuum Filter/Storage Bottle System
    Économisez maintenant - Offres exclusives sur le Web
    Finalisez votre commande - Offres exceptionnelles
    Pompe à membrane Fisherbrand™
    Avec des têtes de pompe en PTFE renforcé de fibres de carbone, cette pompe à vide résistante aux produits chimiques est idéale pour les applications impliquant des solvants agressifs et des vapeurs acides.
    Filtres sans seringue et filtres pour seringue
    Les filtres pour seringue et les filtres sans seringue sont généralement fabriqués en PVDF ou en PTFE. Ils sont utilisés pour filtrer les impuretés telles que les fines particules des volumes d’échantillons petits à moyens avant utilisation et conviennent aux échantillons aqueux et aqueux-organiques.
    Filtres à membrane en acétate de cellulose Sartorius™
    Combinant des débits élevés et une stabilité thermique avec de très faibles caractéristiques d’adsorption, ces filtres conviennent parfaitement à une utilisation dans des dispositifs de filtration sous pression.
    Les Indispensables
    Questions fréquemment posées
    Les unités de filtration sous vide utilisent la pression du vide pour aspirer le liquide à travers une membrane filtrante dans un récipient de collecte, idéal pour filtrer rapidement de grands volumes.
    Les unités de filtration à visser sur bouteille se vissent directement sur les bouteilles de collecte, incorporant souvent une membrane filtrante et un entonnoir, et peuvent également être utilisées avec un vide pour une filtration plus rapide, bien que de petits volumes puissent être filtrés par gravité également.
    Utilisez une unité de filtration sous vide lorsque :
    • Vous filtrez de grands volumes (généralement de 250 mL à plusieurs litres)
    • Une filtration rapide est nécessaire
    • Vous travaillez avec des solutions visqueuses ou riches en particules
    Utilisez une unité de filtration à visser sur bouteille lorsque :
    • La commodité et la stérilité sont des priorités
    • Des volumes moyens à grands (typiquement de 150 mL à 1000 mL) doivent être filtrés directement dans une bouteille de stockage
    • Vous travaillez en culture cellulaire, en préparation de milieux ou en stérilisation de tampons
    La plupart des unités sont fournies pré-stérilisées, en particulier celles destinées à un usage biologique ou pharmaceutique. Vérifiez toujours l'emballage pour connaître le statut de stérilisation. Si la stérilité est requise et que l'unité n'est pas pré-stérilisée, vous devez autoclaver ou stériliser autrement le boîtier du filtre et la membrane avant utilisation, à condition que les matériaux soient compatibles.
    Tailles de pores standard :
    • 0,2 μm : Stérilisation des liquides (élimination des bactéries)
    • 0,45 μm : Filtration générale, élimination des particules
    • 1,0 - 5,0 μm : Préfiltration pour prolonger la durée de vie des filtres plus fins
    Le choix de la taille des pores dépend de votre application :
    • Milieux de culture cellulaire : Typiquement 0,2 μm
    • Clarification des solutions aqueuses : 0,45 μm
    • Préfiltration des échantillons sales : 1,0 μm ou plus
    Les unités en plastique à usage unique (courantes dans les systèmes de filtration à visser sur bouteille et sous vide) sont conçues pour une utilisation unique afin de maintenir la stérilité et les performances.
    Des unités de filtration réutilisables en verre, en acier inoxydable ou en plastiques autoclavables sont disponibles, mais nécessitent un nettoyage et une stérilisation appropriés entre les utilisations. Consultez toujours les directives du fabricant concernant la réutilisation, car les membranes filtrantes elles-mêmes sont généralement à usage unique.
    Commandez vos marques préférées