Learn More
Thermo Scientific™ Unités de filtration stériles à usage unique Nalgene™ Rapid-Flow™
Améliorez l’efficacité de la filtration. Les membranes en PES et la conception Rapid-Flow exclusive permettent des débits rapides et un haut rendement tout en assurant une protection contre la contamination de la culture cellulaire.
91.85€ - 520.00€
Spécification
Jetable | Oui |
---|---|
Stérilité | Stérile |
Nb par paquet | 12 |
Type | Unités de filtration |
Fit for Purpose | Sterile |
Code produit | Marque | Matériau (membrane) | Diamètre (métrique) de la membrane | Porosité | Volume (métrique) du collecteur | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau (membrane) | Diamètre (métrique) de la membrane | Porosité | Volume (métrique) du collecteur | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10685813
|
Thermo Scientific™
564-0020 |
PES | 50 mm | 0,2 μm | 50 ml |
203.00€
12 pièces |
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10418232
|
Thermo Scientific™
124-0045 |
PES | 50 mm | 0.45μ m | 115 ml |
91.85€
12 pièces |
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
10338763
|
Thermo Scientific™
565-0010 |
PES | 50 mm | 0,1 μm | 150 mL |
133.00€
12 pièces |
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
10102451
|
Thermo Scientific™
524-0020 |
PES | 50 mm | 0,2 μm | 115 mL |
103.00€
12 pièces |
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
10370311
|
Thermo Scientific™
565-0020 |
PES | 50 mm | 0,2 μm | 150 mL |
137.00€
12 pièces |
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
10034550
|
Thermo Scientific™
165-0045 |
PES | 50 mm | 0,45 μm | 150 mL |
146.00€
12 pièces |
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10793344
|
Thermo Scientific™
568-0010 |
PES | 75 mm | 0,1 μm | 250 mL |
148.00€
12 pièces |
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
10421791
|
Thermo Scientific™
568-0020 |
PES | 50 mm | 0,2 μm | 250 mL |
156.00€
12 pièces |
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
10568632
|
Thermo Scientific™
168-0045 |
PES | 50 mm | 0,45 μm | 250 mL |
208.00€
12 pièces |
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10474415
|
Thermo Scientific™
566-0010 |
PES | 75 mm | 0,1 μm | 500 mL |
276.00€
12 pièces |
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10229090
|
Thermo Scientific™
566-0020 |
PES | 75 mm | 0,2 μm | 500 mL |
297.00€
12 pièces |
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10687541
|
Thermo Scientific™
569-0020 |
PES | 90 mm | 0,2 μm | 500 mL |
292.00€
12 pièces |
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10044550
|
Thermo Scientific™
166-0045 |
PES | 75 mm | 0,45 μm | 500 mL |
261.00€
12 pièces |
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10462701
|
Thermo Scientific™
169-0045 |
PES | 90 mm | 0,45 μm | 500 mL |
313.00€
12 pièces |
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12686366
|
Thermo Scientific™
567-0010 |
PES | 90 mm | 0,1 μm | 1000 mL |
398.00€
12 pièces |
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10411791
|
Thermo Scientific™
567-0020 |
PES | 90 mm | 0,2 μm | 1000 mL |
368.00€
12 pièces |
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10228340
|
Thermo Scientific™
167-0045 |
PES | 90 mm | 0,45 μm | 1000 mL |
332.00€
12 pièces |
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10577322
|
Thermo Scientific™
121-0020 |
Nitrate de cellulose | 50 mm | 0.2 μm | 115 ml |
95.00€
12 pièces |
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10589222
|
Thermo Scientific™
121-0045 |
Nitrate de cellulose | 50mm | 0,45 | 115ml |
113.00€
12 pièces |
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
10403701
|
Thermo Scientific™
125-0020 |
Nitrate de cellulose | 50 mm | 0,2 μm | 150 mL |
178.00€
12 pièces |
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
10682741
|
Thermo Scientific™
125-0045 |
Nitrate de cellulose | 50 mm | 0,45 μm | 150 mL |
137.00€
12 pièces |
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
10684851
|
Thermo Scientific™
125-0080 |
Nitrate de cellulose | 50 mm | 0,8 μm | 150 mL |
133.00€
12 pièces |
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
10261741
|
Thermo Scientific™
126-0020 |
Nitrate de cellulose | 50 mm | 0,2 μm | 250 mL |
201.00€
12 pièces |
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
10281881
|
Thermo Scientific™
126-0045 |
Nitrate de cellulose | 50 mm | 0,45 μm | 250 mL |
209.00€
12 pièces |
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10792351
|
Thermo Scientific™
126-0080 |
Nitrate de cellulose | 50 mm | 0,8 μm | 250 mL |
215.00€
12 pièces |
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
10139130
|
Thermo Scientific™
450-0020 |
Nitrate de cellulose | 75 mm | 0,2 μm | 500 mL |
256.00€
12 pièces |
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
10037720
|
Thermo Scientific™
450-0045 |
Nitrate de cellulose | 75 mm | 0,45 μm | 500 mL |
256.00€
12 pièces |
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10720622
|
Thermo Scientific™
450-0080 |
Nitrate de cellulose | 75 mm | 0,8 μm | 500 mL |
252.00€
12 pièces |
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10047720
|
Thermo Scientific™
127-0020 |
Nitrate de cellulose | 75 mm | 0,2 μm | 1000 mL |
410.00€
12 pièces |
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10693701
|
Thermo Scientific™
127-0045 |
Nitrate de cellulose | 75 mm | 0,45 μm | 1000 mL |
263.00€
12 pièces |
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10422941
|
Thermo Scientific™
127-0080 |
Nitrate de cellulose | 75 mm | 0,8 μm | 1000 mL |
390.00€
12 pièces |
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10450241
|
Thermo Scientific™
122-0020 |
SFCA | 50mm | 0.2 μm | 115ml |
98.85€
12 pièces |
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
10126070
|
Thermo Scientific™
122-0045 |
SFCA | 50mm | 0,45 | 115ml |
117.00€
12 pièces |
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
10454641
|
Thermo Scientific™
155-0020 |
SFCA | 50 mm | 0,2 μm | 150 mL |
181.00€
12 pièces |
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10760792
|
Thermo Scientific™
155-0045 |
SFCA | 50 mm | 0,45 μm | 150 mL |
147.00€
12 pièces |
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10444831
|
Thermo Scientific™
157-0020 |
SFCA | 50 mm | 0,2 μm | 250 mL |
215.00€
12 pièces |
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10579051
|
Thermo Scientific™
157-0045 |
SFCA | 50 mm | 0,45 μm | 250 mL |
132.00€
12 pièces |
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10017770
|
Thermo Scientific™
156-4020 |
SFCA | 75 mm | 0,2 μm | 500 mL |
345.00€
12 pièces |
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10211561
|
Thermo Scientific™
162-0020 |
SFCA | 90 mm | 0,2 μm | 500 mL |
314.00€
12 pièces |
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10199700
|
Thermo Scientific™
156-4045 |
SFCA | 75 mm | 0,45 μm | 500 mL |
254.00€
12 pièces |
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10740602
|
Thermo Scientific™
162-0045 |
SFCA | 90 mm | 0,45 μm | 500 mL |
256.00€
12 pièces |
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
10017820
|
Thermo Scientific™
158-0020 |
SFCA | 75 mm | 0,2 μm | 500 mL |
337.00€
12 pièces |
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
10382711
|
Thermo Scientific™
161-0020 |
SFCA | 90 mm | 0,2 μm | 1000 mL |
493.00€
12 pièces |
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
10614861
|
Thermo Scientific™
158-0045 |
SFCA | 50 mm | 0,45 μm | 500 mL |
275.00€
12 pièces |
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
10405021
|
Thermo Scientific™
161-0045 |
SFCA | 90 mm | 0,45 μm | 1000 mL |
323.00€
12 pièces |
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10762732
|
Thermo Scientific™
150-0020 |
Nylon | 50 mm | 0,2 μm | 150 mL |
228.00€
12 pièces |
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10159130
|
Thermo Scientific™
150-0045 |
Nylon | 50 mm | 0,45 μm | 150 mL |
216.00€
12 pièces |
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10760802
|
Thermo Scientific™
153-0020 |
Nylon | 50 mm | 0,2 μm | 250 mL |
236.00€
12 pièces |
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10790412
|
Thermo Scientific™
153-0045 |
Nylon | 50 mm | 0,45 μm | 250 mL |
137.00€
12 pièces |
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
10578471
|
Thermo Scientific™
151-4020 |
Nylon | 75 mm | 0,2 μm | 500 mL |
402.00€
12 pièces |
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
10790602
|
Thermo Scientific™
163-0020 |
Nylon | 90 mm | 0,2 μm | 500 mL |
475.00€
12 pièces |
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
10211321
|
Thermo Scientific™
151-4045 |
Nylon | 75 mm | 0,45 μm | 500 mL |
225.00€
12 pièces |
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
10444261
|
Thermo Scientific™
154-0020 |
Nylon | 75 mm | 0,2 μm | 500 mL |
341.00€
12 pièces |
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10362811
|
Thermo Scientific™
164-0020 |
Nylon | 90 mm | 0,2 μm | 1000 mL |
520.00€
12 pièces |
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10169700
|
Thermo Scientific™
154-0045 |
Nylon | 75 mm | 0,45 μm | 500 mL |
280.00€
12 pièces |
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Efficacité de filtration améliorée. Les unités de filtration à usage unique Thermo Scientific™ Nalgene Rapid-Flow avec membrane en PES (polyéthersulfone) sont dotées de la conception exclusive de la plaque de support Rapid-Flow, offrant des débits rapides et élevés. La dernière ligne de défense contre la contamination des cultures cellulaires — présentant une faible liaison protéinique et un faible taux de matières extractibles, les membranes en PES (polyéthersulfone) de liaison protéique sont le choix idéal pour la filtration stérile des milieux de culture cellulaire, du sérum, des additifs et des tampons.
CaractéristiquesMembrane en polyéthersulfone (PES)
Volumes de 115 ml
Contenu :
Couvercle en polystyrène ; cuve supérieure et flacon de stockage gradués (sauf pour le modèle de 115 ml) ; filtre à membrane intégral ; bras latéral à prise d’aération en cellulose ; adaptateur de tubulure à déconnexion rapide.
† Le terme "étanche" qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les systèmes de fermeture Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les produits Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
Période de garantie limitée : Conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous expédions le produit.
Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Spécification
Oui | |
12 | |
Sterile |
Stérile | |
Unités de filtration |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.