Learn More
3M™ Appareils respiratoires pour particules de soudure
Code produit 12362389 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Avec dispositif d’étanchéité faciale:
Non
Oui
Conditionnement:
10 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Avec dispositif d’étanchéité faciale Conditionnement
12362389 Oui 10 pièces
12322399 Non 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12362389 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7000030031
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 18-12-2026
Les masques respiratoires de soudage confortables contre les particules sont conçus selon les normes FFP2 avec une surface ignifugée et anti-colmatage et Electret™ filtre. Les masques respiratoires filtrants en forme de coupe sont dotés d'une barrette nasale réglable et d'un bandeau. Cool Flow™ valve pour évacuer l'air expiré.
  • Type de produit : Masque respiratoire filtrant les particules
  • Efficacité de filtration : FFP2
  • Protection : Particules de poussière, particules liquides non volatiles, fumées métalliques, ozone (10 fois la VLEP), odeurs désagréables (< WEL)
  • Résistant au colmatage : Oui
  • Forme : Tasse
  • Valve d'expiration : Oui (Cool Flow™ , Impression à code couleur)
  • Fermetures : bandeau tressé réglable en quatre points
  • Matériau : Électret (Polyester, Polypropylène, Carbone) (Couche filtrante) ; Coton, polyisoprène, polypropylène (bandeau de tête) ; Aluminium (pièce nasale) ; Mousse PVC (masque facial/mousse nasale) ; Polypropylène (Vanne) ; Polyisoprène (diaphragme de soupape)
  • Sans latex : Oui
  • Couleur : blanc
  • Poids : 36 g
  • Normes : EN149:2001+A1:2009, marquage CE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Facteur de protection assigné (APF) 10
Certifications / conformité (Europe) EN149:2001+A1:2009, marquage CE
Description Bandeau tressé réglable à quatre points, Cool Flow Valve d'expiration avec impression à code couleur
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Type de filtre FFP2
Matériau Polyester
Type de produit Masque pour particules de soudure
Dimensions Étalon
Avec soupape d’expiration Oui
Efficacité de filtre FFP2 R D
Matériau de la couche de filtration Électret (polyester, Polypropylène, carbone)
Sans latex Oui
Matériau du serre-tête Coton, polyisoprène, polypropylène
Modèle 9928
Matériau du couvre-nez Aluminium
Soulagement des nuisances olfactives Ozone (10 x la valeur limite d’exposition), vapeurs organiques (<valeur limite d’exposition)
Quantité 10/paquet
Résistant à Particules de poussière, particules liquides non volatiles, fumées métalliques (résistantes au colmatage vs fumées de soudage)
Forme Coque
Stérilité Non stérile
Avec dispositif d’étanchéité faciale Oui
FDA Cleared Surgical Mask Non