Description
- Bénéficiez d’une protection fiable et confortable contre toute une variété de particules en suspension dans l’air
- Minimisez les risques de contamination pour les procédés de production alimentaire ou pharmaceutique
- Fabriqués sans agrafes ou petites pièces amovibles
- L’option de vanne d’expiration Cool Flow™ permet d’éliminer efficacement la chaleur et l’humidité pour un port plus confortable
Spécification
Spécification
| Certifications / conformité (Europe) | EN 149:2001 + A1:2009 |
| Couleur | Bleu |
| Type de filtre | FFP2 |
| Avec soupape d’expiration | Oui |
| Efficacité de filtre | FFP2 NR D à vanne 10 x WEL |
| À utiliser avec (application) | Exposition aux particules de poussière en suspension et aux particules liquides non volatiles |
| Comprend | Vanne d’expiration Cool Flow™ |
| Matériau du serre-tête | Élastomère thermoplastique |
| Matériau du couvre-nez | Aluminium |
| Résistant à | Particules de poussière en suspension et particules liquides non volatiles |
| Afficher plus |