Learn More
3M™ Masques pour particules, FFP3, avec vanne, 8833SP
Description
- Fournit une protection FFP3 (NPF 50) contre les poussières, les brouillards d’huile et autres particules fines
- Conception robuste de forme arrondie
- La vanne 3M™ Cool Flow™ permet de réduire l’accumulation de chaleur, même dans des conditions chaudes et humides.
- Elle est dotée d’une étanchéité faciale complète pour un ajustement amélioré et d’une doublure souple et rembourrée pour un confort durable
- Pince-nez unique en forme de M pour une personnalisation supplémentaire de l’ajustement
- La conception légère à double sangle, la mousse nasale et le bord doux gaufré permettent de s’adapter confortablement à une large gamme de tailles de visage
- Le milieu (filtre) avancé en électret aide les porteurs à respirer facilement
- Disponibles dans un gros ou un petit emballage
- La bague d’étanchéité faciale interne souple améliore l’étanchéité faciale et le sentiment de confort et peut être nettoyée de manière hygiénique si elle est utilisée pour plus d’une fois (utilisez le nettoyant pour joints faciaux 3M™ 105)
- Les bandeaux tressés sont colorés pour une identification facile : rouge pour FFP3
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN 149:2001+A1 :2009 FFP3 R D, approuvé CE |
| Type de produit | Appareil respiratoire |
| Quantité | 5/paquet, 4 paquets/carton |
| Stérilité | Non-sterile |
| FDA Cleared Surgical Mask | No |