Analyse cellulaire
Invitrogen™ Lames de chambre de comptage de cellules Countess™
Invitrogen™ Lames de chambre de comptage de cellules Countess™
Conçue pour une utilisation avec le compteur de cellules automatisé Countess
Invitrogen™ Protéine G pour immunoprécipitation Dynabeads™
Invitrogen™ Protéine G pour immunoprécipitation Dynabeads™
Microbilles uniformes et superparamagnétiques de 2,8 µm avec protéines G recombinantes (environ 17 kDa) couplées par covalence à la surface
Molecular Probes™ Kit de viabilité bactérienne LIVE/DEAD™ <i>Bac</i>Light™ pour la microscopie & les dosages quantitatifs
Molecular Probes™ Kit de viabilité bactérienne LIVE/DEAD™ BacLight™ pour la microscopie & les dosages quantitatifs
LIVE/DEAD™ Bac Light™ Kit de viabilité des bactéries, pour microscopie et dosages quantitatifs
Invitrogen™ Streptavidine Dynabeads™ M-280
Invitrogen™ Streptavidine Dynabeads™ M-280
Pour l’isolement et la manipulation d’acides nucléiques biotinylés, d’anticorps ou d’autres ligands et cibles
Liquide de focalisation Attune™ (1 X)
Liquide de focalisation Attune™ (1 X)
Liquide de focalisation Attune™ (1X)
Invitrogen™ DynaMag™-2 Aimant
Invitrogen™ DynaMag™-2 Aimant
Optimisé pour une séparation magnétique efficace de tous types de Dynabeads ; (plage de diamètres comprise entre 1 et 4,5 µm) dans de petits volumes d’échantillons (inférieur à 2 ml).
Invitrogen™ Protéine A pour immunoprécipitation Dynabeads™
Invitrogen™ Protéine A pour immunoprécipitation Dynabeads™
Microbilles uniformes et superparamagnétiques de 2,8 µm avec protéines A recombinantes (environ 45 kDa) couplées par covalence à la surface
Invitrogen™ Aimant latéral DynaMag™-96
Invitrogen™ Aimant latéral DynaMag™-96
Optimisé pour tirer tous les types de Dynabeads (plage de diamètre allant de 1 à 4,5 μm) sur les côtés des tubes PCR ou sur les côtés des puits dans les plaques 96 puits
Cytiva Particules magnétiques enrobées de Neutravidin SpeedBeads™, 1 um, 1 % de solides, 0,05 % d’azoture de sodium
Cytiva Particules magnétiques enrobées de Neutravidin SpeedBeads™, 1 um, 1 % de solides, 0,05 % d’azoture de sodium
Capture de sondes biotinylées. Leur structure “en chou-fleur” offre une capacité de liaison élevée aux billes de Neutravidin . Les billes de Neutravidin SpeedBeads combinent une cinétique à réaction rapide et une liaison faible, non spécifique, pour un rendement accru et une précision optimale dans les immunoessais et les applications de biologie moléculaire.
Thermo Scientific™ Étalons de taille pour la précision du comptage COUNT-CAL™
Thermo Scientific™ Étalons de taille pour la précision du comptage COUNT-CAL™
Minimisez les risques de contamination en éliminant le besoin de dilutions en série et de manipulation d’échantillons avec les étalons de taille pour la précision du comptage Thermo Scientific™ COUNT-CAL™.
Molecular Probes™ Iodure de propidium - solution aqueuse à 1,0 mg/ml
Molecular Probes™ Iodure de propidium - solution aqueuse à 1,0 mg/ml
Iodure de propidium - solution de 1,0 mg/ml dans l’eau
Thermo Scientific™ Étalons de taille Nanosphere™ série 3000
Thermo Scientific™ Étalons de taille Nanosphere™ série 3000
Vérifiez aisément les tailles des bactéries, des virus, des ribosomes et des constituants sous-cellulaires grâce à ces étalons de taille.
Gibco™ Kit de différenciation pour ostéogenèse StemPro™
Gibco™ Kit de différenciation pour ostéogenèse StemPro™
Kit de différenciation pour ostéogenèse StemPro™
Thermo Scientific™ Particules de même taille série 4000
Thermo Scientific™ Particules de même taille série 4000
Minimisez la réponse des systèmes analytiques aux effets de forme avec les particules de taille unique.
Invitrogen™ Kit de couplage d’anticorps Dynabeads™
Invitrogen™ Kit de couplage d’anticorps Dynabeads™
Permet de coupler facilement un anticorps de votre choix à la surface de microbilles superparamagnétiques uniformes de 2,8 μm d’époxy Dynabeads M-270
Cytiva Billes magnétiques de carboxylate Sera-Mag SpeedBeads™, hydrophiles
Cytiva Billes magnétiques de carboxylate Sera-Mag SpeedBeads™, hydrophiles
Excellent pour le couplage d’oligos ou de protéines directement aux billes. Leur structure “en chou-fleur” offre une capacité de liaison élevée aux billes Sera-Mag. Les groupes carboxyles sur ces billes peuvent être activés par une liaison standard EDC/EDAC pour réagir avec des groupes aminés libres, formant ainsi des liaisons amide.
Thermo Scientific™ Étalons de comptage de particules série 3K / 4K
Thermo Scientific™ Étalons de comptage de particules série 3K / 4K
Assurez la précision et la commodité de l’étalonnage des compteurs de particules laser avec les étalons de compteurs de particules Thermo Scientific™ série 3K / 4K.
Invitrogen™ Gelatin From Pig Skin, Oregon Green™ 488 Conjugate
Invitrogen™ Gelatin From Pig Skin, Oregon Green™ 488 Conjugate
Peut être utilisé dans le cadre d’une étude des gélatinases et des collagénases.
Invitrogen™ Kit de prolifération cellulaire CellTrace™ CFSE pour cytométrie en flux
Invitrogen™ Kit de prolifération cellulaire CellTrace™ CFSE pour cytométrie en flux
CellTrace™ CFSE Cell Proliferation Kit, for flow cytometry
Thermo Scientific™ Particules polymères uniformes série 2000 Duke Standards™
Thermo Scientific™ Particules polymères uniformes série 2000 Duke Standards™
Analysez les matériaux de grande dimension grâce à la diffraction laser ou d’autres méthodes avec les particules polymères uniformes qui reproduisent les particules réelles et fonctionnent mieux sur les instruments de diffraction laser.
Attune™ NxT Flow Cytometer, blue
Attune™ NxT Flow Cytometer, blue
Cytomètre en flux Attune™ NxT, bleu
Thermo Scientific™ MagnaBind™ Streptavidin Beads
Thermo Scientific™ MagnaBind™ Streptavidin Beads
Permet la purification par affinité magnétique de paillasse avec ces particules magnétiques revêtues de ligand (streptavidine, protéines A et G, IgG GAM, IgG GAR) et des séparateurs d’aimants.
BD Liquide de gaine FACSFlow™
BD Liquide de gaine FACSFlow™
Utilisé avec les cytomètres en flux FACS™. Le liquide de gaine BD™ FACSFlow™ est un liquide de système consommable conçu pour être utilisé dans le réservoir de liquide de gaine. Pour une performance optimale, remplissez le réservoir à 75 %. Ce liquide de système est fourni dans un récipient en vrac de 20 L pour être utilisé fréquemment.
Cytiva Billes magnétiques de carboxylate Sera-Mag SpeedBeads™, hydrophobes
Cytiva Billes magnétiques de carboxylate Sera-Mag SpeedBeads™, hydrophobes
Excellent pour le couplage d’oligos ou de protéines directement aux billes. Leur structure “en chou-fleur” offre une capacité de liaison élevée aux billes Sera-Mag. Les groupes carboxyles sur ces billes peuvent être activés par une liaison standard EDC/EDAC pour réagir avec des groupes aminés libres, formant ainsi des liaisons amide.
IKA™ Balles en acier inox
IKA™ Balles en acier inox
5 mm de diamètre. Les balles en acier inox IKA&trade sont à utiliser avec les tubes BMT.
Invitrogen™ Fixative-Free Lysing Solution, High-Yield Lyse
Invitrogen™ Fixative-Free Lysing Solution, High-Yield Lyse
Solution de lyse sans fixateur, lyse à haut rendement
  spinner