Molecular Biology Reagents and Kits
Invitrogen™ Inhibiteur de ribonucléase recombinante RNaseOUT™
Protège l’ARNm et améliore les rendements totaux d’ADNc
Applied Biosystems™ Plaque de réaction optique MicroAmp™ à 96 puits
Conçues pour garantir une précision et une uniformité de température inégalées permettant une amplification par PCR rapide et efficace.
Applied Biosystems™ Fast Plaque de réaction optique MicroAmp™ à 96 puits, 0,1 ml
Il réduit le temps de réaction de la PCR de 2 heures à 25 minutes
Invitrogen™ Réactif TRIzol™
Permet d’isoler l’ARN, l’ADN et les protéines à partir d’un même échantillon
Invitrogen™ Kits de dosage d’ADNdb HS et BR Qubit™
Pour une détection hautement sélective de l’ADNdb sur l’ARN, même en présence de contaminants. Les kits de dosage d’ADNdb HS et BR Qubit sont précis pour des concentrations de 10 pg /ul à 100 ng / ul et de 100 pg / ul à 1 000 ng / ul, respectivement.
SYBR™ Master Mix PCR Power SYBR™ Green
Offre une sensibilité et une reproductibilité supérieures, détectant un minimum de deux copies d’un gène cible sur une large gamme de concentrations de modèles.
Invitrogen™ Amorces aléatoires
Amorces réellement aléatoires et conviennent soit à la synthèse d’ADN en utilisant des fragments de Klenow avec des modèles d’ADN, soit à la synthèse d’ADNc en utilisant la transcriptase inverse avec des modèles d’ARNm.
Invitrogen™ Amorce oligo(dT)12-18
L’amorce convient à la synthèse d’ADNc premier brin avec la transcriptase inverse
Applied Biosystems™ Plaque de réaction optique à 96 puits MicroAMP™ Fast avec code-barres, 0,1 ml
Il réduit le temps de réaction de la PCR de 2 heures à 25 minutes
Invitrogen™ Kits de dosage d’ARN haute sensibilité (HS), à plage large (BR) et plage étendue (XR) Qubit™.
Les kits permettent une détection rapide et sensible de l’ARN à faible abondance et abondance élevée, et peuvent distinguer l’ARN et l’ADN, les protéines et les nucléotides libres.
Invitrogen™ Kit de dNTP (100 mM)
Solution prête à l’emploi
Applied Biosystems™ Plaque de réaction optique MicroAmp™ à 96 puits avec code-barres
Optimisées pour garantir une précision et une uniformité de température inégalées permettant une amplification par PCR rapide et efficace.
Applied Biosystems™ Plaque de réaction optique à 384 puits MicroAmp™ avec code-barres
Conçues pour garantir une précision et une uniformité de température inégalées permettant une amplification par PCR rapide et efficace.
MP Biomedicals™ Instrument FastPrep-24™ 5G
Retirez le maximum de protéines, d’ADN et d’ARN à partir des échantillons les plus résistants en moins de 40 secondes. L’instrument MP Biomedicals™ FastPrep-24™ 5G est un homogénéiseur de paillasse à vitesse élevée.
Thermo Scientific™ Kit de préparation de plasmide Mini GeneJET
Effectuez l’isolement d’ADN plasmidique de haute qualité à partir de cultures d’E. coli recombinantes grâce à ce système simple, rapide et économique.
SYBR™ Master Mix Fast SYBR™ Green
Conçu à des fins de vitesse, il s’agit d’une solution rapide, fiable et économique pour les applications RT-PCR, qui ne compromet pas la sensibilité, la spécificité, la gamme dynamique ou l’efficacité de la PCR.
PowerUp™, SYBR™ Mélange Master Mix PowerUp™ SYBR™ Green
Mélange Master Mix 2X préformulé, optimisé et universel pour les flux de travaux de PCR en temps réel.
Invitrogen™ EDTA UltraPure™ 0.5M, pH de 8,0
Solution stérilisée par filtration
Thermo Scientific™ Amorce hexamère aléatoire
Optimiser la synthèse de l’ADNc avec ces amorces hexamères aléatoires, amorces d’Oligo(dT)18 et amorces oligo dT ancrées.
Invitrogen™ Agarose UltraPure™
Le bec verseur facile d’usage réduit les déversements et la contamination
Invitrogen™ Solution de stabilisation RNAlater™
Inactivation immédiate de l’ARNase et stabilisation de l’ARN dans les tissus ou les cellules
Thermo Scientific™ Mélange dNTP (10 mM chacun)
Mélange de dNTP Thermo Scientific™, 10 mM de dATP, dTTP, dCTP et dGTP.
Thermo Scientific™ Tubes et bouchons bombés, barrette de 8
Optimisez la PCR et la qPCR avec ces barrettes de tubes de 0,2 ml, disponibles en 8 tubes par barrette en plusieurs couleurs ou 12 tubes par barrette.
Invitrogen™ Kits d’analyse d’ADNdb Quant-iT™ PicoGreen™ et réactifs d’ADNdb
Grâce au kit de dosage d’ADNdb Quant-iT PicoGreen et au réactif d’ADNdb PicoGreen, vous pouvez détecter sélectivement l’ADNdb à partir d’une grande variété de sources, et ce, même en présence d’ADNdb, d’ARN et de nucléotides libres.
Thermo Scientific™ Plastiques KingFisher™ pour le format à 96 puits profonds
Optimisez vos performances à l’aide des consommables Thermo Scientific™ KingFisher spécialement conçus pour une utilisation avec les instruments KingFisher Flex, Duo Prime et Presto.
Applied Biosystems™ Thermocycleur SimpliAmp™
Thermocycleur compact, facile à utiliser et précis répondant aux besoins de tout laboratoire pour les activités de PCR quotidiennes
Thermo Scientific™ Tubes, 0,2 ml, à bouchon plat
Tubes individuels de 0,2 ml avec bouchon à clipser plat ou bombé fixés, disponible dans une variété de couleurs
Invitrogen™ Tampon Tris-HCI 1 M UltraPure™, pH de 7,5
Solutions prémélangées, ajustées au pH, stériles et filtrées
Applied Biosystems™ Hexamères aléatoires (50 µM)
Utilisez-les en tant qu’amorces pour la synthèse de l’ADN par une ADN polymérase ou une transcriptase inverse
Invitrogen™ Mini kit d’ARN PureLink™
Offre une méthode simple, fiable et rapide avec colonnes pour l’isolement d’ARN total de haute qualité à partir d’une large variété de sources sans avoir à utiliser des réactifs dangereux comme le phénol