Questions fréquemment posées concernant les dispositifs de filtration centrifuge
Comment choisir le bon filtre MWCO ?
Pour les protéines, il est recommandé que le MWCO sélectionné soit trois à six fois plus petit que le poids moléculaire du soluté à retenir. Si le débit est un facteur important, choisissez une membrane dont le MWCO se situe à l’extrémité inférieure de cette fourchette (3X) ; si le principal souci est la rétention, choisissez une membrane plus serrée (6X). Comme les différents fabricants utilisent des molécules différentes pour définir le MWCO de leurs membranes, il est important de réaliser des expériences pilotes pour vérifier les performances de la membrane dans une application particulière.
Puis-je réutiliser les filtres centrifuges MWCO ?
Bien que ce ne soit pas idéal, les filtres MWCO peuvent être réutilisés s’ils ne se bouchent pas et à condition de suivre le protocole de nettoyage approprié. S’il y a une perte drastique de protéines ou si la concentration devient plus longue que prévu, cela signifie que le filtre est bouché. Malgré cela, ils doivent être jetés après trois utilisations maximum. Ces filtres peuvent commencer à fuir après 2 ou 3 utilisations.
Comment choisir la centrifugeuse appropriée ?
En utilisant le rotor et les adaptateurs appropriés pour loger vos tubes filtrés, elle devrait être capable d’atteindre la force G requise dans votre protocole de filtration.
Qu’est-ce que la technique de la "rotation inverse" et comment dois-je la réaliser ?
Afin d’obtenir la totalité de votre échantillon concentré sans utiliser de pipette, vous pouvez inverser la rotation de votre concentrateur. Pour ce faire, inversez le concentrateur dans un tube collecteur et centrifugez à nouveau afin d’obtenir toutes les gouttes de votre échantillon. Cette technique est parfaite pour les échantillons difficiles à concentrer ou lorsque l’échantillon est concentré à moins de 50 µl.